Learn More
Descripción
QKI/Quaking Monoclonal antibody specifically detects QKI/Quaking in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | QKI/Quaking |
| Anwendungen | Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | PCRP-QKI-2F10 |
| Konjugat | FITC |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | DKFZp586I0923, HKQ, homolog of mouse quaking QKI (KH domain RNA binding protein), Hqk, hqkI, protein quaking, QK, QK1, QK3, quaking homolog, KH domain RNA binding (mouse), RNA binding protein HQK |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant full-length human QKI/Quaking protein (Uniprot: Q96PU8) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?