Learn More
QRSL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15926-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885324
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Allows the formation of correctly charged Gln-tRNA(Gln) through the transamidation of misacylated Glu-tRNA(Gln) in the mitochondria. The reaction takes place in the presence of glutamine and ATP through an activated gamma-phospho-Glu- tRNA(Gln).
Spezifikation
Spezifikation
QRSL1
Polyclonal
Unconjugated
QRSL1
GatA, QRSL1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
309911, 55278, 76563
-20°C
Liquid
Western Blot
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5FWT5, Q9CZN8, Q9H0R6
Qrsl1
QRSL1 Fusion Protein Ag8756
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat