Learn More
Munktell Filtrak™ Qualitative aschefreie Papiere; Scheibe
Beschreibung
- Sehr schnelle Filterung, offene Fasermatrix
- Schnelle Filterung, offene bis halboffene Fasermatrix
- Mittlere bis schnelle Filterung, halboffene bis offene Fasermatrix
- Mittlere bis langsame Filtration, mitteldichte Fasermatrix
- Sehr langsame Filtration, sehr dichte Fasermatrix
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Zellulose |
| Particle Retention | 5 to 6 μm |
| Filtrationsgeschwindigkeit | 29s/10mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Filtration feiner Niederschläge wie Calciumoxalat, Magnesiumammoniumphosphat und gröberer Formen von Bariumsulfat |
| Güte | V1F |
| Durchmesser (metrisch) | 150 mm |