Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technische Papiere, glatt, Scheiben, Gütegrad 3 hw
Geeignet für analytische und technische Analysen und mit mittelschnellem Filter.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-303-042-5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.37000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912910
  • 8.50 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Allgemeine Verwendung für analytische und technische Zwecke.
  • Glatte Oberfläche.
  • Blattformat.
  • Optimierter Zellstoff und Linter.
  • Nicht steril, Großpackung.
  • Geeignet für Klärungen, analytische Probenvorbereitung, Partikelanalyse.
Spezifikation
Spezifikation
65 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
3 hw
0,14 mm
Scheibe
20 Sekunden
100/Packung
42,5 mm