Learn More
Socorex™ Qualitips Pipettenspitze aus reinem Polypropylen
Artikelnummer. 11723256
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
300 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11723256 10 ml 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11723256 Lieferant Socorex™ Lieferanten-Nr. 312.10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Socorex™ Virgin Mikropipettenspitzen aus Polypropylen gewährleisten genaue Ergebnisse bei Einsatz mit Mikropipetten mit festem und variablem Volumen. Sie sind für den Einmalgebrauch vorgesehen und aus reinem PP gefertigt.
  • Natürliche Makrospitzen aus reinem Polypropylen
  • 10 ml
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 ml
Sterilität Steril
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Material Reines Polypropylen