Learn More
Socorex™ Qualitix™ Mikropipettenspitzen mit Filtern
Mit diesen Mikropipettenspitzen mit Filter wird ein effizienter Aerosolschutz erreicht und potenzielle Kontaminanten blockiert. Socorex™ Qualitix™ Mikropipettenspitzen mit Filter sind für hohe Reinheitsgrade zertifiziert.
160.00 € - 165.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Ja |
---|---|
Sterilität | Steril |
Autoklavierbar | Ja |
Verpackung | 96 Stck./Gestell |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15700659
|
Socorex™
3070.1000FRS |
1000 mul | Universal, fein zulaufend |
160.00 €
576 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15710649
|
Socorex™
3070.0200FRS |
200 mul | Universal, abgeschrägt |
165.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15710669
|
Socorex™
3090.0010FRS |
10 mul | Ultra-Mikrospitzen, fein zulaufend |
165.00 €
1152 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15760639
|
Socorex™
3020.0010FRS |
10 mul | Erweiterte Mikrotiterspitzen, feine Spitze |
165.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15760659
|
Socorex™
3080.0020FRS |
20 mul | Schräge Spitze |
165.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15770659
|
Socorex™
3080.0100FRS |
100 mul | Schräge Spitze |
165.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15790659
|
Socorex™
3080.0200LFRS |
200 mul | Verlängerte Spitzen, feine Spitze |
165.00 €
576 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hydrophober HDPE-Filter mit 10 Mikron Porengröße blockiert alle Verunreinigungen.
- Zertifiziert für sehr hohe Reinheitsgrade.
- Autoklavierbar bei 121 °C/250 °F
- Leere Spitzengestelle können zur Verwendung mit dem Tipfill Gestellfüllsystem recycelt werden.
- Zertifiziert DNase- und RNase-frei
- Sterile Filterspitzen sind garantiert frei von Endotoxin.
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Ausführungen für andere Mikropipettenmarken, Gel-Beladung oder Bedingungen, die längere Spitzen erfordern.
Spezifikation
Ja | |
Ja | |
Ja |
Steril | |
96 Stck./Gestell | |
Mikropipette |