Learn More
Sampling Systems™ Qualitätskontrollen-PharmaLabels
Etiketten für mittelfeste Haftung mit einem von der FDA zugelassenen Spezialkleber. Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels zur Qualitätskontrolle sind ideal für Anwendungen, bei denen der Klebstoff mit dem Produkt in Berührung kommen könnte.
Marke:  Sampling Systems™ 8220P-006
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15188385
  • 78.65 € / 1 Rollen
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mittelfester Klebstoff
  • Großer Schreibbereich
  • Jede Rolle einzeln verpackt
  • FDA-akzeptabler Klebstoff (CFR 175.105)
  • Ideal für Anwendungen, bei denen der Klebstoff mit dem Produkt in Berührung kommen kann
Spezifikation
Spezifikation
CFR 175,105
Weiß
PharmaLabel
250/Packung
−40 bis 70 °C
Kleber in Lebensmittelqualität
Papier
Blanko
150 mm
150 x 150 mm