Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ microRNA Assay Kit
Artikelnummer. 15481234
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15481234 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15481234 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. Q32882
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Mit dem Quant-iT microRNA-Assaykit, das miRNA in reinen Proben bis zu einer Konzentration von 0,5 ng nach dem mitgelieferten Protokoll und sogar in Gegenwart von mRNA detektiert, können Sie microRNA einfach und genau quantifizieren. Der Assay ist für microRNA über rRNA oder große mRNA (> 1000 bp) sehr selektiv.
Das Quant-iT™ microRNA Assay-Kit ermöglicht eine einfache und genaue Quantifizierung von microRNA (miRNA), selbst wenn gängige Kontaminanten wie Salze, freie Nukleotide, Lösungsmittel, Detergenzien und Proteine vorhanden sind. Der Assay ist für microRNA über rRNA oder große mRNA (> 1000 bp) sehr selektiv. Obwohl das Reagenz nicht ausschließlich für miRNA selektiv ist, konnten wir miRNA in reinen Proben reproduzierbar in äußerst geringen Konzentrationen von 0,5 ng quantifizieren. Folgen Sie dem angegebenen Protokoll, selbst wenn mRNA vorhanden ist.
Merkmale des Quant-iT™ microRNA Assay-Kits:
  • Nachweis von äußerst geringen Mengen (bis zu 0,5 ng) miRNA im Well der Mikrotiterplatte
  • Dynamischer Kernbereich von 5 bis 500 ng/ml
  • Genaue Ergebnisse für Probenkonzentrationen von 50 ng/ml bis 100 μg/ml
    Das Quant-iT™ microRNA Assay-Kit enthält ein konzentriertes Assay-Reagenz, einen Verdünnungspuffer und vorverdünnte miRNA-Standards. Verdünnen Sie das Reagenz einfach im Verhältnis von 1:200, laden Sie 200 μl in die Wells einer Mikrotiterplatte, fügen Sie 1 – 20 μl der Probe hinzu, mischen Sie es und messen Sie die Fluoreszenz. Der Assay wird bei Raumtemperatur durchgeführt und das Signal ist ca. 3 Stunden lang stabil. Da der Assay 1 – 20 μl der Probe in einem Assay-Volumen von 200 μl toleriert, können genaue Ergebnisse für anfängliche Probenkonzentrationen von 50 ng/ml bis 100 μg/ml erzielt werden.
    Welches Produkt ist für die microRNA-Quantifizierung geeignet?
  • Für 1 – 20 Proben: Verwenden Sie das Qubit™ microRNA Assay-Kit mit dem Qubit™ Fluorometer
  • Für 20 – 2.000 Proben: Verwenden Sie das Quant-iT™ microRNA Assay-Kit mit Mikrotiterplatten-Lesegerät
  • Für >2.000 Proben: Verwenden Sie das Quant-iT™ microRNA Reagenz mit Mikrotiterplatten-Lesegerät
    Entdecken Sie das Qubit™ Fluorometer
    Das Qubit™ 2.0 Fluorometer ist das Fluorometer der zweiten Generation von Life Technologies’, das für den nahtlosen Einsatz mit unseren hochspezifischen und empfindlichen Qubit™ Quantifizierungs-Assays sowie den Assays entwickelt wurde, die Sie mit der neuen MyQubit-Funktion erstellen.
    Das ist MyQubit
    Mit der neuen Firmware „MyQubit“ können Sie Anwendungen in wenigen Minuten mithilfe von Parametern erstellen, die einfach über ein USB-Laufwerk auf das Gerät hochgeladen werden können, ohne die vorhandenen Assays zu ändern. Die neue MyQubit-Firmware ist auf allen neuen Qubit™ 2.0-Geräten vorinstalliert, und bestehende Besitzer können die Firmware hier herunterladen: V3.10 Firmware-Download. Jedes Reagenz oder jeder Assay, das oder der spektral mit der Hardware von Qubit™ kompatibel ist, kann für die Verwendung mit dem Qubit™ 2.0 Fluorometer angepasst werden. Darüber hinaus haben wir Assays entwickelt, die zum Download bereit sind, einschließlich Glukose- und Cholesterin-Assays für Anwendungen in der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Assay microRNA-Quantifizierung
    Nachweisverfahren Fluoreszenz
    Anregung/Emission 498/518
    Zur Verwendung mit (Geräte) Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
    Anzahl Reaktionen 1.000 (200 μl Assay-Volumen)
    Bestimmungsbereich 1 bis 100 ng
    Produktlinie Quant-iT
    Menge 1 Kit
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.