Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Komfort-Set, QK-Set für Wachstums-Promotion-Tests
Wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
Marke: Thermo Scientific™ R4721000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus Wachstums-Förderungstest-Set wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Kappe auf einem Kunststofffläschchen geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
- Keine serielle Verdünnung erforderlich
- Zur Abgabe <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
Enthält:
10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen
Inhalt:
Aspergillus brasiliensis ATCC™ 16404™
Bacillus subtilis ATCC™ 6633™
Candida albicans ATCC™ 10231™
Clostridium sporogenes ATCC™ 11437™
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™.
Spezifikation
16404TM* | |
Quanti-Cult Plus | |
Organismen-Sets | |
100 Tests/Set |
Wachstums-Promotion-Tests/5 | |
QK-Set | |
Quantitative Qualitätskontrolle | |
100 Tests/Set |
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.