Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Serratia marcescens ATCC™ 8100™
Zur schnellen und genauen Bestimmung von Mikroorganismen anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Marke: Thermo Scientific™ R4718001
1049.19 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23263" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Serratia marcescens ATCC™ 8100™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert.
- Keine serielle Verdünnung erforderlich
- Zur Abgabe <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
- 10 Test/rekonstituiertes Fläschchen
- Bereit zur Rehydrierung
- Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Enthält:
10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen.
Spezifikation
8100TM* | |
Quanti-Cult Plus | |
Gramnegative Stäbchen | |
NRS 116-175 [CIP 104221] |
Serratia marcescens ATCC™ 8100™ | |
Quality Control Kit | |
Quantitative Qualitätskontrolle |
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.