Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 390
Diese Filterpapiere eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration.Sie bestehen aus 100 % Baumwolllinter mit einem α-Cellulosegehalt von > 98 % und sind säuregewaschen, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen.
12.30 € - 276.00 €
Produktcode | Marke | Format | Filtrationsgeschwindigkeit | Particle Retention | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Filtrationsgeschwindigkeit | Particle Retention | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10016861
|
Sartorius
FT-3-103-110 |
Scheibe | 100 Sekunden | 3 bis 5 μm | 110 mm |
45.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10541922
|
Sartorius
FT-3-103-125 |
Scheibe | 100 Sekunden | 3 bis 5 μm | 125 mm |
49.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10042431
|
Sartorius
FT-3-103-185 |
Scheibe | 100 Sekunden | 3 bis 5 μm | 185 mm |
89.60 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10551922
|
Sartorius
FT-3-103-150 |
Scheibe | 100 Sekunden | 3 bis 5 μm | 150 mm |
59.60 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11711385
|
Sartorius
FT-4-103-150 |
Gefaltet | 100 Sekunden | 3 bis 5 μm | 125 mm |
83.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10575891
|
Sartorius
FT-3-103-055 |
Scheibe | 100 Sekunden | 3 bis 5 μm | 55 mm |
12.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10092401
|
Sartorius
FT-3-103-090 |
Scheibe | 100 Sekunden | 3 bis 5 μm | 90 mm |
25.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10624522
|
Sartorius
FT-3-103-070 |
Scheibe | 100 Sekunden | 3 bis 5 μm | 70 mm |
16.10 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11701385
|
Sartorius
FT-4-103-125 |
Gefaltet | 250 Sekunden | 1 bis 2 μm | 125 mm |
69.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15932980
|
Sartorius
FT-4-103-185 |
Gefaltet | 100 Sekunden | 3 bis 5 μm | 185 mm |
102.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10576081
|
Sartorius
FT-3-103-240 |
Scheibe | 100 Sekunden | 3 bis 5 μm | 240 mm |
276.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01 % gemäß DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
Grün | |
390 | |
100/Packung |