Learn More
Fisherbrand™ Filterpapierkreise mit quantitativer Qualität
Artikelnummer. 17867868 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
15 cm
18,5 cm
Particle Retention:
1 bis 5 μm
20 bis 25 μm
5 bis 10 μm
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Particle Retention unitSize
17867868 15 cm 1 bis 5 μm 100 Stück
17877868 18,5 cm 5 bis 10 μm 100 Stück
17835754 18,5 cm 20 bis 25 μm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17867868
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird hergestellt, um den Gehalt an Siliciumoxid, Calciumoxid und Eisenoxid zu senken
  • Wird aus qualitativ hochwertiger Alpha-Baumwollzellulose hergestellt, in Salzsäure ausgewaschen und in einer Spülung mit hochreinem Wasser neutralisiert
  • Beim Verbrennen bleiben nicht mehr als 0,01 % Asche zurück
  • Begrenzte nasse Stärke, geeignet für Schwerkraft- oder Schwachstromfiltration; sollten sie mit Vorsicht verwendet werden, um ein Zerbersten zu vermeiden
Bestellinformation
100 Kreise in einen Karton verpackt und für Reinheit und sauberkeit eingesiegelt.
Compliance
Alle in der Tabelle aufgeführten Papiere erfüllen die ASTM-Anforderung™ Anforderungen für Aschegehalt pro Kreis ,
Spezifikation
Format Scheibe
Material Alpha-Zellulose Baumwolle
Particle Retention 1 bis 5 μm
Flussrate Langsam
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausgezeichnete Retention. Geeignet für feinste Präzipitate wie Metastanninsäure, Bariumsulfat, Quecksilberchromat, Strontiumsulfat. Wird hauptsächlich für gravimetrische und anorganische Analysen verwendet, um Niederschläge zu sammeln, die zu kolloidalen Dispersionen neigen. Begrenzte Nassfestigkeit
Güte Q2
Porosität Fein
Menge 100/Schachtel
Durchmesser (metrisch) 15 cm