Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Arsen, 10 semi-quantitative Teststreifen
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteBeschreibung
Als natürlich vorkommendes Element ist Arsen in der Erdkruste weit verbreitet. In natürlicher Umgebung kommt es am häufigsten als anorganische Arsenverbindung mit Schwefel oder Sauerstoff vor. Organische Arsenverbindungen lassen sich als Pestizide einsetzen. Arsen ist toxisch und verursacht Hautkrankheiten, Keratose und Melanome.
- Arsenkonzentrationen im Trinkwasser müssen gründlich überwacht werden.
- Quantofix™ kann den WHO-Schwellenwert (0.01 mg/l) zuverlässig überwachen.
- Schnell: die meisten Tests können in 10 bis 120 s durchgeführt werden
- Praktisch: gebrauchsfertige Kits, vorkalibriert, enthalten alle erforderlichen Geräte und Reagenzien
- Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
- Haltbarkeitsdauer: 2. 5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Farbanzeige | Weiß bis gelb/braun |
| Format | Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung von Arsen 10 |
| Graduierungen | 0, 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.5 mg/l As3+/5+ |
| Enthält | Teststreifen, Aluminiumstreifenkoffer mit Farbtabelle, Reagenzien in Tropfen-/Messlöffelkappen, Reaktionsgefäß, Spritze, Nadel |
| Menge | 100/Packung |
| Lagerungsbedingungen | 15 °C bis 30 °C |
| Prüfzeit | 30 min |
| Typ | Semi-qualitative Teststreifen |
Sicherheit und Handhabung
- QUANTOFIX Arsenic 10
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium permanganate, aminosulfonic acid (sulfamic acid),zinc powder (stabilizied)