Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Chlor, Semi-quantitative Teststreifen
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Chlor in Lösungen. Macharey Nagel™ Quantofix™ Chlorteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
Marke: Macherey-Nagel™ 91317
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17100kg
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- Schnell: zuverlässige Ergebnisse innerhalb einer Minute
- Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
- Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Spezifikation
Weiß nach rot/violett | |
Bestimmung von Chlor | |
100/Packung | |
1 min |
Streifen | |
0, 1, 3, 10, 30, 100 mg/l Cl2 | |
30 °C | |
Semi-qualitative Teststreifen |
Sicherheit und Handhabung
- QUANTOFIX Chlorine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: pyridine, potassiumcyanide