Learn More
Witeg™ Quartz Glass Tall-Form Beakers
Offers excellent transparency and high temperature reliability. Witeg™ Quartz Glass Low-Form Beakers are available in a range of capacities.
Marke:  Witeg™ 8601100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13417577
  • 65.85 € / 1 Stück
Nicht verfügbar
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Tall form beakers with spout
  • Transparent quartz silica glass contruction DIN12332
  • Not graduated
  • Range of volumes
  • High resistance to thermal shock
  • Good chemical resistance
Spezifikation
Spezifikation
Yes
No
Tall form
100mL
45mm
80mm
Beaker
Quartz silica glass
Videos