Learn More
Witeg™ Hohe Quarzglasbecher
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
Beschreibung
- Messbecher mit hoher Form und Ausguss
- Transparente Quarzglas-Konstruktion gemäß DIN 12332
- Ohne Messskala
- Verschiedene Volumina
- Hohe Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel
- Gute chemische Beständigkeit
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 30 mm |
Kapazität (metrisch) | 25 ml |
Material | Quarzglas |
Höhe (metrisch) | 55 mm |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Nein |
Modell | Hohe Form |