missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hellma™ X2 Küvette 100-QS 10 mm 3500 ul spektral M SCHICHTDICKE

Marke:  Hellma™ 100-10-K-40

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

Artikelnummer. 10771421

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Match Pair Dish
Quartz Suprasil
2Pack
200 to 2500 nm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote