Learn More
Quercetindihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Quercetin dihydrate used as a Inhibitor of protein tyrosine kinase, mitochondrial ATPase and phosphodiesterase inhibitor. It Inhibits PI3-kinase activity and slightly inhibits PIP kinase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Quercetin-Dihydrat wird als Inhibitor der Proteintyrosinkinase, als mitochondriale ATPase und Phosphodiesterase-Inhibitor eingesetzt. Es unterdrückt die PI3-Kinase-Aktivität und hemmt geringfügig die PIP-Kinase-Aktivität.
Löslichkeit
Löslich in DMSO (68 mg/ml bei 25 °C), Essigsäure (1 mg/ml), alkalischen Lösungen (1 mg/ml), Wasser (< 1 bei 25°C) und Ethanol (21 mg/ml bei 25°C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Quercetin-Dihydrat wird als Inhibitor der Proteintyrosinkinase, als mitochondriale ATPase und Phosphodiesterase-Inhibitor eingesetzt. Es unterdrückt die PI3-Kinase-Aktivität und hemmt geringfügig die PIP-Kinase-Aktivität.
Löslichkeit
Löslich in DMSO (68 mg/ml bei 25 °C), Essigsäure (1 mg/ml), alkalischen Lösungen (1 mg/ml), Wasser (< 1 bei 25°C) und Ethanol (21 mg/ml bei 25°C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Quercetin Dihydrate |
Schmelzpunkt | 310°C to 315°C |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 317313 |
Merck Index | 14,8034 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO (68mg/ml at 25°C),Acetic Acid (1mg/ml),Aqueous Alkali (1mg/ml),water (<1 at 25°C),and ethanol (21mg/ml at 25°C). |
Formelmasse | 338.28 (302.25 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one