Learn More
Quetiapinhemifumarat Lipomed
Beschreibung
Quetiapin-Hemifumarat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Quetiapine fumarate |
| CAS | 111974-72-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Quetiapine fumarate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | 2 C21 H25 N3 O2 S . C4 H4 O4 |
| Synonym | Quetiapine Fumarate, Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (2 E)-2-butenedioate (2:1), Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (2 E)-2-butenedioate (2:1) (salt) (9 CI), Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), Dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine, ethanol deriv., ICI 204636, Quetiapine fumarate, Quetiapine hemifumarate, Seroquel, ZD 5077, ZM 204636 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24.OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-[2-(4-Benzo[b][1,4 ]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethoxy]ethanol;(E)-But-2-endisäure |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mehr anzeigen |