Learn More
Quickfit™ Thermometer mit blauer Alkoholfüllung und integriertem Konus
Entspricht den ISO 386-Normen. Das Quickfit™ Thermometer mit blauer Alkoholfüllung und integriertem Konus zeichnet sich durch einen integrierten Konus aus geschliffenem Glas am Schaft aus, der einen direkten Anschluss an Geräte mit Quickfit™ Verbindungen ermöglicht. Mit gut sichtbarer blauer Alkoholfüllung.
Marke: Quickfit MF31/2S
174.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03960kg
Beschreibung
Entspricht der Norm ISO 386. QuickFit™ Blue Spirit Thermometer mit integriertem Konus verfügt über einen integrierten Schliffkegel am Schaft, der eine direkte Montage in QuickFit™ Gelenkapparate ermöglicht. Gefüllt mit hochsichtbar blau gefärbtem Alkohol
- Mit integralem Schliffglaskonus auf dem Stab für ein direktes Einpassen in eine Quickfit™ Verbindungsvorrichtung
- Gefüllt mit äußerst sichtbarem, blauem Spiritus
Spezifikation
ISO 386 | |
Pyrex Borosilikatglas | |
482 °F | |
14 °F | |
–10 bis 250 ° °C |
14/23 Integrierter Schliffkonus | |
Thermometer | |
250 °C | |
−10 °C |