Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Column Packing Support
Marke:  Quickfit EX13/25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Artikelnummer. 11311885
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Designed to support Raschig rings within plain fractionating columns
  • Support is passed through socket of column and rests at the constriction above the cone
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass