Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Drying Angled Tube
Keep material securely dry. QuickFitTM Borosilicate glass drying angled cone to fit QuickFitTTM apparatus.
Marke:  Quickfit MF23/4
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
Artikelnummer. 12018381
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • For use with a desiccant such as calcium chloride
  • Ground glass cone to fit Quickfit™ apparatus