Learn More
Quickfit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas für Quickfit™ Weithalskolben
Aus Borosilikatglas. Der QuickFit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas enthält präzise geschliffene Flachflansch-Verbindungen. Passend für Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals und Kulturgefäße. Jeder Deckel mit einem oder mehreren Buchsen für andere Quickfit™-Komponenten.
Marke: Quickfit MAF5/2
1007.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.53000kg
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.QuickFit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas bestehen aus präzisionsgeschliffenen Flachflansch-Verbindungen.Passend für Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals und Kulturgefäße.Jeder Deckel besitzt eine oder mehrere Buchsen für andere Quickfit™-Komponenten.
- Mit präzisionsgeschliffenen Flach-Flansch-Verbindungen
- Passend für Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals und Kulturgefäße
- Jeder Deckel mit einem oder mehreren Buchsen für andere Quickfit™ Komponenten
Spezifikation
0°, 2 x 10° seitliche Buchsen:19/26, vertikale mittlere Buchse:34/35 | |
Weithalskolben | |
Flanschdeckel |
Borosilikatglas | |
Buchsen | |
100 mm |