Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Florentine Flask
Allows easy removal of solid residues
Marke:  Quickfit FD250/3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14000kg
Artikelnummer. 11361895
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal for use with rotary evaporators
  • Large surface area for rapid evaporation
  • Robust heavy wall construction for added strength
  • Shape allows easy removal of solid residues