Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Medium Neck Flat Bottom Flask
Marke:  Quickfit FF1L/3M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.61000kg
Artikelnummer. 10253400
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • With longer neck than standard Quickfit™ flasks
  • Useful in reducing the problems associated with splashing and frothing