Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Single Neck Pear Shaped Flask
Allows distillation down to small quantities.
Marke:  Quickfit FP100/3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Artikelnummer. 12040573
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • With highest quality Quickfit™ ground glass socket
  • Ideal for semi-micro distillations
  • Pear shaped design allows distillation down to small quantities with minimum hold-up, and reduced losses from thermal decomposition
  • Borosilicate glass for chemical resistance and thermal performance