Learn More
Quickfit™ Saugflasche zur Vakuumfiltration aus Borosilikatglas mit Gewindeanschluss und Hülsenschliff
Entspricht ISO 6556
Marke:  Quickfit FB100/3SC
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.31000kg
Artikelnummer. 15537810
  • 441.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht ISO 6556
  • Büchner-Kolben mit präzisionsgeschliffenem Quickfit™ Sockel
  • Der Seitenarm verfügt über einen PTFE-Schraubverbinder für die sichere Befestigung von Vakuumschläuchen mit einem Innendurchmesser von 9 mm. Schrauben Sie den Verbinder vom Kolben ab und montieren Sie den Schlauch, schrauben Sie dann den Verbinder mit dem Schlauch wieder an den Kolben.
  • Starke Wände und Sockel für die Vakuumfiltration
Spezifikation
Spezifikation
ISO 6556
100 ml
107 mm
64 mm
Bauart: Erlenmeyer
Borosilikatglas
PTFE-Schraubengewinde-Anschluss