Learn More
Quickfit™ Vakuum-Saugflasche aus Borosilikatglas mit Gewindeanschluss und Hülsenschliff
Entspricht ISO 6556. QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Vakuumfilterflasche aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde und geschliffener Buchse Die schweren Wände und Sockel sind für die Vakuumfiltration ausgelegt.
Marke:  Quickfit FB1L/3SC
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.61000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12483611
  • 254.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ISO 6556-konform
  • Büchner-Kolben mit Quickfit™ Präzisionsschliffhülse
  • Seitenhals mit PTFE-Gewindeanschluss zum sicheren Anbringen von 9 mm durchmessenden Vakuumschläuchen, zuerst Anschluss von Kolben abschrauben, dann Schlauch an Anschluss anbringen und diesen wieder an den Kolben anschrauben
  • Dicke Wandstärke und Boden für Vakuumfiltrationsanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
ISO 6556
Borosilikatglas
PTFE-Schraubengewinde-Anschluss
1000 ml
227 mm
136 mm