Learn More
Quickfit™ Vakuum-Saugflasche aus Borosilikatglas mit Gewindeanschluss und Hülsenschliff
Entspricht ISO 6556. QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Vakuumfilterflasche aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde und geschliffener Buchse Die schweren Wände und Sockel sind für die Vakuumfiltration ausgelegt.
Marke: Quickfit FB250/3SC
109.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.64000kg
Beschreibung
- ISO 6556-konform
- Büchner-Kolben mit Quickfit™ Präzisionsschliffhülse
- Seitenhals mit PTFE-Gewindeanschluss zum sicheren Anbringen von 9 mm durchmessenden Vakuumschläuchen, zuerst Anschluss von Kolben abschrauben, dann Schlauch an Anschluss anbringen und diesen wieder an den Kolben anschrauben
- Dicke Wandstärke und Boden für Vakuumfiltrationsanwendungen
Spezifikation
ISO 6556 | |
Borosilikatglas | |
PTFE-Schraubengewinde-Anschluss |
250 ml | |
145 mm | |
85 mm |