Learn More
Quickfit™ Vakuum-Saugflasche aus Borosilikatglas mit Gewindeanschluss und Hülsenschliff
Entspricht ISO 6556. QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Vakuumfilterflasche aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde und geschliffener Buchse Die schweren Wände und Sockel sind für die Vakuumfiltration ausgelegt.
Marke:  Quickfit FB500/3SC
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.96000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12589855
  • 192.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht ISO 6556
  • Büchner-Kolben mit präzisionsgeschliffenem Quickfit™ Sockel
  • Der Seitenarm verfügt über einen PTFE-Schraubverbinder für die sichere Befestigung von Vakuumschläuchen mit einem Innendurchmesser von 9 mm. Schrauben Sie den Verbinder vom Kolben ab und montieren Sie den Schlauch, schrauben Sie dann den Verbinder mit dem Schlauch wieder an den Kolben.
  • Starke Wände und Sockel für die Vakuumfiltration
Spezifikation
Spezifikation
ISO 6556
Borosilikatglas
PTFE-Schraubengewinde-Anschluss
500 mL
172 mm
105 mm