Learn More
Quickfit™ Büchner-Saugflasche
Für den Einsatz mit Pyrex Absperrhähnen
72.30 € - 279.00 €
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pyrex™ Absperrhahn |
Produktcode | Marke | Typ | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13463070
|
Pyrex
SST102K |
Absperrhahn mit gerader Bohrung | 1,5 mm |
82.90 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12967995
|
Pyrex
SST104K |
Ersatzschlüssel für Absperrhahn, gerade Bohrung | 4 mm |
133.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15272806
|
Pyrex
SST303K |
Ersatzschlüssel für Absperrhahn, T-Bohrung | 2.5 mm |
225.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12421021
|
Pyrex
SST304K |
Ersatzschlüssel für Absperrhahn, T-Bohrung | 4 mm |
72.30 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15262806
|
Pyrex
SST203K |
Ersatzschlüssel für Absperrhahn, Doppelte Bohrung | 2.5 mm |
279.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Vollständig austauschbar
- Lieferung komplett mit Gewindehalterung aus Kunststoff
- Selbstschmierend, daher kein Fett für den Absperrhahn erforderlich
- Das Konusverhältnis von 1:10 kombiniert gute Leistung mit einfacher Bedienung
Spezifikation
PTFE | |
Pyrex™ Absperrhahn |