Learn More
Quickfit™ Kegelaufsätze
Ohne Keramikmarkierungen
46.30 € - 382.00 €
Produktcode | Marke | Konusgröße | Wandstärke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konusgröße | Wandstärke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12939363
|
Quickfit
CNB10UB |
10/19 | 1 mm |
80.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12468816
|
Quickfit
CNB14UB |
14/23 | 1.5 mm |
46.30 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10830251
|
Quickfit
CNB19UB |
19/26 | 1.8 mm |
48.90 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12614911
|
Quickfit
CNB29UB |
29/32 | 2 mm |
68.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12488816
|
Quickfit
CNB24UB |
24/29 | 1.8 mm |
58.75 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12458826
|
Quickfit
CNB7UB |
43297 | 1.5 mm |
120.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10735671
|
Quickfit
CNB40UB |
40/38 | 2 mm |
74.15 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12653012
|
Quickfit
CNB45UB |
45/40 | 2.30 mm |
92.95 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13431829
|
Quickfit
CNB34UB |
34/35 | 2.00 mm |
123.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15597760
|
Quickfit
CNB12UB |
12/21 | 1.5 mm |
382.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15507770
|
Quickfit
CNB55UB |
55/44 | 5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Ohne Keramikmarkierungen
- Keine Probleme durch Ankohlung der Etiketten bei hohen Temperaturen, was zu einem unordentlichen Aussehen führen kann
- Hergestellt mit einer Genauigkeit, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
- Pyrex™ Borosilikatglas für Beständigkeit gegen Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
- Kegel mit Schaftlänge von 100 mm