Learn More
BODY FOR DILATOMETERS .
Marke:  Quickfit WE12/1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Artikelnummer. 12049000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • For measuring the expansion of edible oils and fats over the temperature range within which melting takes place
  • Dilatometer body is graduated with an arbitrary scale
  • Interchangeable stopper has open top to allow weighting with steel balls etc