Learn More
Quickfit™ Trichter aus Glas mit Kernschliff
Aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Der Quickfit™ Trichter aus Glas mit Kernschliff ist für den Transfer von Pulvern in Quickfit™ Kolben und Gefäße vorgesehen.
Marke: Quickfit CF5/5
46.71 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21600kg
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt.QuickFit™ Trichter mit geschliffenen Glaskonus sind für die Übertragung von Pulvern in Quickfit™ Kolben und Gefäße konzipiert.
- Für den Transfer von Pulvern in Quickfit™ Kolben und Gefäße entwickelt
- Mit Quickfit™ Konus aus geschliffenem Glas
- Aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt
Spezifikation
105mm | |
34/35 | |
Pudertrichter |
Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
Geschliffener Glaskonus Quickfit™ |