Learn More
Quickfit™ Rührhülse aus Glas
Artikelnummer. 10238024
Change view
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung unitSize
10238024 19/26 1 Stück
12003314 24/29 1 Stück
15567990 29/32 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10238024 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. ST20/2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Glas-Rührerdichtungen können Sie Flächenrührer in Quickfit™ Gefäße und Kolben einführen. Quickfit™ Glas-Rührerdichtungen bieten eine dampfdichte Abdichtung zwischen Flächenrührer und Kolben.
  • Hält ein Vakuum auf 0.1 Torr (13.3 Pa)
  • Parallel geschliffene Glashülse mit Schale zum Aufnehmen eines geeigneten Schmiermittels
  • Wird komplett mit Schraubverschlüssen, Gummiringen und PTFE-Unterlegscheibe geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Quickfit Flaschen und Gefäße
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Einführen von Rührpaddeln in Quickfit Flaschen und Gefäße
Enthält Schraubverschluss, Gummiringe und PTFE-Scheiben
Standard-Konusverbindung 19/26