Learn More
Quickfit™ Metallklammern für flache Flansch-Verbindungen
In zwei Versionen erhältlich: Gabelausführung und mit Federdraht. Die QuickFit™ Metallklammern für Flachflanschgelenke wurden entwickelt, um passende Quickfit™ Glaswaren mit flachen Flanschverbindungen zu sichern.
Marke: Quickfit JC29
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17000kg
Beschreibung
In zwei Versionen erhältlich: Gabelausführung und mit Federdraht. Die QuickFit™ Metallklammern für Flachflanschgelenke wurden entwickelt, um passende Quickfit™ Glaswaren mit flachen Flanschverbindungen zu sichern.
Zwei verschiedene Stile, um die gemeinsamen Erfordernisse zu erfüllen- Gegabelt: Federbelastet, um einen ausgeglichenen positiven Druck auf beide Verbindungsflächen zu gewährleisten, mit korrosionsbeständigem Nickel versehen, kann mit Kugelgelenken verwendet werden
- Mit Federdraht: Vier Berührungspunkte für Stabilität, sichere Schwenkklemme, Edelstahl
Spezifikation
Gegabelt | |
Gelenkklemme | |
Glasbehälter mit flachem Flansch und sphärischen Verbindungen |
5/Pckg. | |
Vernickeltes Metall |