Learn More
Quickfit™ PTFE-Blatt
Diese PTFE-Scheiben gewährleisten maximale Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien. Quickfit™ PTFE-Scheiben lassen sich auf dem Glasschaft verdrehen und so auch durch kleine Öffnungen wie z. B. Hälse und Muffen von Quickfit™-Kolben führen.
51.75 € - 63.70 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Welle für Glasrührer |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für das Wischen im Bereich der Gefäßwände, da sie keine Kratzer verursachen |
Temperatur (metrisch) | 250 °C |
Typ | Rührer |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10151840
|
Quickfit
ST7/2 |
6 mm | 52 mm (Klinge) | 450mm |
52.65 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12929413
|
Quickfit
ST7/3 |
6 mm | 76mm (Klinge) | 450mm |
63.70 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12939413
|
Quickfit
ST7/3L |
11 mm | 76mm (Blade) | 750mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Diese PTFE-Scheiben gewährleisten maximale Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien.Quickfit™ PTFE-Scheiben lassen sich auf dem Glasschaft verdrehen und so auch durch kleine Öffnungen wie z. B. Hälse und Muffen von Quickfit™-Kolben führen.
- Klingen für Reinigung und Austausch abnehmbar
- Nützlich für das Wischen im Bereich der Gefäßwände, da sie keine Kratzer verursachen
- Zur Verwendung mit Rührwellen aus Glas
Spezifikation
Welle für Glasrührer | |
Für das Wischen im Bereich der Gefäßwände, da sie keine Kratzer verursachen | |
250 °C | |
Rührer |