Learn More
Quickfit™ Gebogener Vakuumvorstoß mit Tropfenfänger
Marke:  Quickfit SH7/43
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Artikelnummer. 10349314
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Popular adapter used in distillation assemblies to prevent raw liquid carrying over from flask to condenser