missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apparat zur Lösungsmitteldestillation 500ml, 235mm hoch, Kern und Hülse: 24/29, Ablauf: 14/23

Zur Destillation und Aufnahme von sauerstofffreien Lösungsmitteln.

Marke:  Quickfit SH9/500

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.38000kg

Artikelnummer. 15537980

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

  • Apparat zur Destillation und Aufnahme von sauerstofffreien Lösungsmitteln
  • Entnahme des Lösungsmittels aus dem Kolben über den oberen Absperrhahn mit Spritze – Entleerung über den Absperrhahn mit T-Bohrung
  • Ablaufarm mit 14/23 Quickfit™ Konus
Spezifikation

Spezifikation

235 mm
Adapter
500 ml
24/29
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote