Learn More
Quickfit™ Kugelgelenke (Kugel)
Für die Verwendung mit FS-Kugelgelenk-Hülsen:
32.50 € - 263.00 €
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Wandstärke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Wandstärke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12405336
|
Quickfit
MS13UB |
Gehäuse S13 | 1.5 mm |
199.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12082605
|
Quickfit
MS35UB |
Gehäuse S35 | 2.5 mm |
32.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13401909
|
Quickfit
MS19UB |
Gehäuse S19 | 1.5 mm |
193.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12999373
|
Quickfit
MS29UB |
Gehäuse S29 | 2.5 mm |
263.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15567940
|
Quickfit
MS41UB |
S41 | 2.8 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Für die Verwendung mit FS-Kugelgelenk-Hülsen:
- Aus Pyrex-Borosilikatglas
- Ungefähre Schaftlänge von 100 mm