Learn More
SVL™ Dichtringe für Schiebegelenke
Die Konstruktion aus Silikongummi mit PTFE-Hülle gewährleistet Schutz vor chemischer Erosion. SVL™ Dichtringe für SVL-Kappen eignen sich optimal zum Einsetzen von Thermometern und Glasröhrchen in SVL™ Systeme. In vielen verschiedenen Größen für Röhrchen von 4.0 bis 32.8 mm lieferbar.
Marke:  SVL 701-21
102.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01260kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10645905
  • 108.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dichtungsringe, die für eine Gleitverbindung ausgelegt sind
  • Ideal zum Einsetzen von Thermometern und Glasröhren in ein SVL™-System
  • Dichtringe aus Silikonkautschuk und mit PTFE ummantelt zum Schutz gegen chemische Erosion
  • Große Auswahl an Größen für die Verwendung mit Schläuchen von 4.0 bis 32.8 mm
Spezifikation
Spezifikation
Passend für Schlauch-Außendurchm.:5,6 bis 6,4mm
Dichtungsring
Glaskörper 721-02
Torion-Verbindungen und Gleitverbindungen
Silikonkautschuk umhüllt mit PTFE
15