Learn More
Quillaic Acid, TRC
Artikelnummer. 30135983
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135983 100 mg 100 Milligramm
30012832 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135983 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ550500100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 631-01-6
Summenformel C30H46O5
Molekulargewicht (g/mol) 486.68
Synonym 3β,16α-Dihydroxy-23-oxo-olean-12-en-28-oic Acid, Quillaja Sapogenin
IUPAC-Name (4aR,5R,6aR,6aS,6bR,8aR,9S,10S,12aR,14bS)-9-formyl-5,10-dihydroxy-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
SMILES [Na+].[Na+].Nc1cc(S(=O)(=O)[O-])c(cc1)CCc2c(cc(N)cc2)S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quillaic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H46O5/c1-25(2)13-14-30(24(34)35)19(15-25)18-7-8-21-26(3)11-10-22(32)27(4,17-31)20(26)9-12-28(21,5)29(18,6)16-23(30)33/h7,17,19-23,32-33H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t19-,20+,21+,22-,23+,26-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
Formelmasse 486.3345