Learn More
Chinacetol, TRC
Artikelnummer. 30419239
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30419239 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419239 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ55054050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinacetol
CAS 2598-31-4
Summenformel C11 H9 N O2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H9NO2/c1-7(13)8-4-5-10(14)11-9(8)3-2-6-12-11/h2-6,14H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c2ncccc12
IUPAC-Name 1-(8-Hydroxychinolin-5-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 187.19
Formelmasse 187.0633