Learn More
Chinin, 95%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436172 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11436172 10 g
11446172 25 g
11456172 50 g
11466172 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11436172 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210279210
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 130-95-0
Summenformel C20H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 324.42
MDL-Nummer MFCD00198096
InChI-Schlüssel LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Synonym quinine, chinin, chinine, --quinine, qualaquin, 6'-methoxycinchonidine, 8s,9r-quinine, chininum, quinine sulfate, quinina
PubChem CID 129316724
IUPAC-Name (R)-[(2S,5R)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxychinolin-4-yl)methanol
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Spezifikation
Menge 10 g