Learn More
Chininhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Quinine hydrochloride |
| CAS | 130-89-2 |
| Summenformel | C20 H24 N2 O2 . Cl H |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Cinchonan-9-ol','6'-methoxy-','monohydrochloride','(8α,9R)- (9CI), Quinine','monohydrochloride (8CI), Chinimetten, Chinine hydrochloride, Quinine hydrochloride, Quinine muriate, (R)-[(2S,4S,5R)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]oct-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H24N2O2.ClH/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H/t13-,14-,19-,20+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1 |
| IUPAC-Name | (R)-[(2S,4S,5R)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxychinolin-4-yl)methanol;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 360.88 |
| Formelmasse | 360.1605 |