Learn More
Chinin-Monohydrochlorid-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10458720 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10458720 25 g Glasflasche 25 Gramm
10733344 5 g Glasflasche 5 Gramm
10658894 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10458720 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 163720250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6119-47-7 | C20H29ClN2O4 | 396.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6119-47-7
Summenformel C20H29ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 396.91
MDL-Nummer MFCD00151248
InChI-Schlüssel MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
Synonym quinine hcl dihydrate
PubChem CID 124080947
IUPAC-Name (R)-[(2S,4S,5S)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxychinolin-4-yl)methanol;dihydrat;hydrochlorid
SMILES O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinine monohydrochloride dihydrate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 115.0°C to 116.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 122°C
Verlust bei Trocknung 6% to 10% (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Fieser 07,311
Merck Index 15, 8177
Spezifischer Drehzustand − 258.00 (20.00°C c=2,0.1M HCL)
Spezifische Drehung − 258.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 62.5g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and chloroform,slightly soluble in ether
Formelmasse 396.92
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder glatte Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinine monohydrochloride dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.