Learn More
Hydrochinon, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073470
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
123-31-9
C6H6O2
110.112
2339
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
785
CHEBI:17594
Benzol-1,4-diol
C1=CC(=CC=C1O)O
123-31-9
C6H6O2
110.112
2339
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
785
CHEBI:17594
Benzol-1,4-diol
C1=CC(=CC=C1O)O
Schmelzpunkt 170°C
Farbe Weiß
pH 3.75
Siedepunkt 285°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 250 g
Formelmasse 110.11g/mol
Physikalische Form Fest