Learn More
Chinolin-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2-Chinolinethiol wird zur Untersuchung des elektrochemischen Verhaltens von 2-Chinolinethiol mit einer hängenden Quecksilbertropfelektrode verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (50 g/l bei 20 °C)
Hinweise
Kühl und dunkel lagern. Vor nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren.
2-Chinolinethiol wird zur Untersuchung des elektrochemischen Verhaltens von 2-Chinolinethiol mit einer hängenden Quecksilbertropfelektrode verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (50 g/l bei 20 °C)
Hinweise
Kühl und dunkel lagern. Vor nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Quinoline-2-thiol |
Schmelzpunkt | 174°C to 176°C |
Farbe | Gelb bis orange |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. (50g/L at 20°C) |
Formelmasse | 161.22 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Pulver |