Learn More
Chinolin-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10110922
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10110922 250 mg 250 Milligramm
10632053 1 g 1 Gramm
10681236 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10110922
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC04601CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 486-74-8
Summenformel C10H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.171
InChI-Schlüssel VQMSRUREDGBWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-quinolinecarboxylic acid, cinchoninic acid, 4-carboxyquinoline, cinchonic acid, usaf d-2, quinoline-4-carboxylicacid, 4-quinolinecarboxylicacid, cinchoninsaure, pubchem5843, chinolin-4-carbonsaeure
PubChem CID 10243
ChEBI CHEBI:18311
IUPAC-Name Chinolin-4-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-4-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 97%