Learn More
Chinolin-5-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Quinoline-5-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chinolin-5-Carbonsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und für Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chinolin-5-Carbonsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und für Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Quinoline-5-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 129178 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 173.17 |
Reinheit (%) | ≥97% |